Imprimer
2-(4-Bromophenoxy)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC8979-1G PC8979-5G
APOSPC8979-1GEA 186 EUR
APOSPC8979-1G APOSPC8979-5G
2-(4-Bromophenoxy)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
2-(4-Bromophenoxy)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formule: C₁₁H₆BrF₃N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08235249
Numéro CAS: 914636-83-2