Imprimer
6-(Trifluoromethyl)picolinic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-(Trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxylic acid, 6-(Trifluoromethyl)picolinic acid, 2-(Trifluoromethyl)-6-pyridinecarboxylic acid, 6-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
PC8969-1G PC8969-250MG PC8969-5G PC8969-25G
APOSPC8969-1GEA 21.9 EUR
APOSPC8969-1G APOSPC8969-250MG APOSPC8969-5G APOSPC8969-25G
6-(Trifluoromethyl)picolinic acid 98%
6-(Trifluoromethyl)picolinic acid
Formule: C₇H₄F₃NO₂
Point de fusion: 154…158 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02180819
Numéro CAS: 131747-42-7