Imprimer
6-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC8967-50MG PC8967-500MG
APOSPC8967-50MGEA 94.5 EUR
APOSPC8967-50MG APOSPC8967-500MG
6-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid 97%
6-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₇H₃ClF₃NO₂
Point de fusion: 109…110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08235206
Numéro CAS: 796090-24-9