Imprimer
4-(Trifluoromethyl)-2-pyridine carboxylic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-(Trifluoromethyl)picolinic acid
PC8964-1G PC8964-5G
APOSPC8964-1GEA 56.7 EUR
APOSPC8964-1G APOSPC8964-5G
4-(Trifluoromethyl)-2-pyridine carboxylic acid 97%
4-(Trifluoromethyl)-2-pyridine carboxylic acid
Formule: C₇H₄F₃NO₂
Point de fusion: 157…162 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07438043
Numéro CAS: 588702-62-9