Imprimer
4-Fluoro-2,6-dimethylbenzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,6-Dimethyl-4-fluorobenzoic acid
PC8961-1G PC8961-250MG PC8961-5G
APOSPC8961-1GEA 102 EUR
APOSPC8961-1G APOSPC8961-250MG APOSPC8961-5G
4-Fluoro-2,6-dimethylbenzoic acid
4-Fluoro-2,6-dimethylbenzoic acid
Formule: C₉H₉FO₂
Point de fusion: 144…145 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06208279
Numéro CAS: 16633-50-4