Imprimer
3-Fluoropyridine-5-ol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC8941-1G PC8941-5G PC8941-250MG
APOSPC8941-1GEA 39.3 EUR
APOSPC8941-1G APOSPC8941-5G APOSPC8941-250MG
3-Fluoropyridine-5-ol 97%
3-Fluoropyridine-5-ol
Formule: C₅H₄FNO
Point de fusion: 161…164 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095199
Numéro CAS: 209328-55-2