Imprimer
(4-Bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Bromo-2-fluorobenzyl cyanide, 2-(4-Bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile
PC8933-100G PC8933-25G PC8933-5G
APOSPC8933-100GEA 127 EUR
APOSPC8933-100G APOSPC8933-25G APOSPC8933-5G
(4-Bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile
(4-Bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile
Formule: C₈H₅BrFN
Point de fusion: 52…53 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368653
Numéro CAS: 114897-91-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III