Imprimer
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC8920-10G PC8920-1G PC8920-5G
APOSPC8920-10GEA 98.6 EUR
APOSPC8920-10G APOSPC8920-1G APOSPC8920-5G
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₈H₄ClF₃N₂
Point de fusion: 110…112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06496224
Numéro CAS: 178488-36-3