Imprimer
1,3-Di-boc-2-(trifluoromethylsulphonyl)guanidine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1,3-Bis(tert-butoxycarbonyl)-2-(trifluoromethanesulphonyl)guanidine, Goodman's Reagent, 1,3-Bis(tert-butoxycarbonyl)-2-(trifluoromethylsulphonyl)guanidine, 1,3-Di-Boc-2-(trifluoromethylsulphonyl)guanidine, 1,3-Di-Boc-2-(trifluoromethanesulphonyl)guanidine
PC8913-10G PC8913-1G PC8913-5G
APOSPC8913-10GEA 203 EUR
APOSPC8913-10G APOSPC8913-1G APOSPC8913-5G
1,3-Di-boc-2-(trifluoromethylsulphonyl)guanidine 95%
1,3-Di-boc-2-(trifluoromethylsulphonyl)guanidine
Formule: C₁₂H₂₀F₃N₃O₆S
Point de fusion: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02683528
Numéro CAS: 207857-15-6