Acide (3,5-difluorophényl)métaborique 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₅BF₂O₂ Point de fusion: >300 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01318138 Numéro CAS: 156545-07-2 |