a-Tosyl(4-fluorobenzyl)isocyanide 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(4-Fluorophenyl)(isocyano)methyl 4-methylphenyl sulphone, a-Tosyl-(4-fluorobenzyl) isocyanide
Formule:
C₁₅H₁₂FNO₂S Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03787932 Numéro CAS: 165806-95-1 |