Imprimer
1,2-Difluoro-4-phenylsulphonylbenzene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC8856-1G PC8856-5G
APOSPC8856-1GEA 137 EUR
APOSPC8856-1G APOSPC8856-5G
1,2-Difluoro-4-phenylsulphonylbenzene
1,2-Difluoro-4-phenylsulphonylbenzene
Formule: C₁₂H₈F₂O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09835175
Numéro CAS: 934241-80-2