Imprimer
2-Fluoro-m-toluidine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Fluoro-3-methylaniline, 3-Amino-2-fluorotoluene
PC8849-5G PC8849-25G PC8849-100G
APOSPC8849-5GEA 21.9 EUR
APOSPC8849-5G APOSPC8849-25G APOSPC8849-100G
2-Fluoro-m-toluidine
2-Fluoro-m-toluidine
Formule: C₇H₈FN
Poids moléculaire: 125.14 g/mol
Densité: 1.1 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06410915
Numéro CAS: 1978-33-2