2-Bromo-3-fluoropyridine 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₅H₃BrFN Densité: 1,74 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04114128 Numéro CAS: 40273-45-8 UN: 2810 ADR: 6.1,III |