Acide trifluoroacétique
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Suitable for protein sequence analysis.
Formule:
C₂HF₃O₂ Point d'ébullition: 72,4 °C Densité: 1,489 g/cm³ (25 °C) Point éclair: >100 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004169 Numéro CAS: 76-05-1 EINECS: 200-929-3 UN: 2699 ADR: 8,I |