Imprimer
4-Bromo-3,5-difluorophénol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC8836-1G PC8836-5G PC8836-25G
APOSPC8836-1GEA 21.9 EUR
APOSPC8836-1G APOSPC8836-5G APOSPC8836-25G
4-Bromo-3,5-difluorophénol
4-Bromo-3,5-difluorophénol
Formule: C₆H₃BrF₂O
Point de fusion: 73…77 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08062385
Numéro CAS: 130191-91-2