Imprimer
2-Bromo-3,5-difluorophénol 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC8835-10G PC8835-1G PC8835-5G
APOSPC8835-10GEA 299 EUR
APOSPC8835-10G APOSPC8835-1G APOSPC8835-5G
2-Bromo-3,5-difluorophénol 96%
2-Bromo-3,5-difluorophénol
Formule: C₆H₃BrF₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01861127
Numéro CAS: 325486-43-9