Imprimer
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
PC8834-1G PC8834-25G PC8834-5G
APOSPC8834-1GEA 21.9 EUR
APOSPC8834-1G APOSPC8834-25G APOSPC8834-5G
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formule: C₇H₅BClF₃O₂
Poids moléculaire: 224.3700 g/mol
Point de fusion: 210…212 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07778020
Numéro CAS: 1160561-31-8