Imprimer
4-Bromo-2-fluoro-5-iodotoluène 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Bromo-2-fluoro-5-iodo-4-methylbenzene, 1-Bromo-3-fluoro-6-iodo-4-methylbenzene
PC8831-5G PC8831-1G PC8831-25G
APOSPC8831-5GEA 58 EUR
APOSPC8831-5G APOSPC8831-1G APOSPC8831-25G
4-Bromo-2-fluoro-5-iodotoluène 95%
4-Bromo-2-fluoro-5-iodotoluène
Formule: C₇H₅BrFI
Point d'ébullition: 249…250 °C
Densité: 2,145 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06200719
Numéro CAS: 870704-15-7