Imprimer
4-(1-Hydroxypropyl)benzotrifluoride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propanol, 1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)propan-1-ol
PC8830-1G PC8830-5G
APOSPC8830-1GEA 87 EUR
APOSPC8830-1G APOSPC8830-5G
4-(1-Hydroxypropyl)benzotrifluoride 97%
4-(1-Hydroxypropyl)benzotrifluoride
Formule: C₁₀H₁₁F₃O
Poids moléculaire: 204.19 g/mol
Densité: 1.2 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07773046
Numéro CAS: 67081-98-5