Imprimer
2-Fluoro-3-iodo-5-méthylpyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Fluoro-3-iodo-5-picoline
PC8827-1G PC8827-250MG
APOSPC8827-1GEA 109 EUR
APOSPC8827-1G APOSPC8827-250MG
2-Fluoro-3-iodo-5-méthylpyridine
2-Fluoro-3-iodo-5-méthylpyridine
Formule: C₆H₅FIN
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095303
Numéro CAS: 153034-78-7