Imprimer
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)picolinonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carbonitrile
PC8824-1G PC8824-25G PC8824-5G PC8824-10G
APOSPC8824-1GEA 21.9 EUR
APOSPC8824-1G APOSPC8824-25G APOSPC8824-5G APOSPC8824-10G
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)picolinonitrile
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)picolinonitrile
Formule: C₇H₂ClF₃N₂
Point d'ébullition: 90 °C/11mmHg
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00664066
Numéro CAS: 80194-70-3