Imprimer
2-(4-Fluorophenyl)pyrrolidine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC8814-1G PC8814-250MG
APOSPC8814-1GEA 50.9 EUR
APOSPC8814-1G APOSPC8814-250MG
2-(4-Fluorophenyl)pyrrolidine 97%
2-(4-Fluorophenyl)pyrrolidine
Formule: C₁₀H₁₂FN
Poids moléculaire: 165.211 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02663411
Numéro CAS: 72216-06-9