Imprimer
5-(Trifluoromethyl)-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-(Trifluoromethyl)indan-1-one
PC8805-1G PC8805-250MG PC8805-5G
APOSPC8805-1GEA 192 EUR
APOSPC8805-1G APOSPC8805-250MG APOSPC8805-5G
5-(Trifluoromethyl)-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 98%
5-(Trifluoromethyl)-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Formule: C₁₀H₇F₃O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07772122
Numéro CAS: 150969-56-5