Imprimer
5'-Chloro-2'-fluoroacétophénone 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(5-Chloro-2-fluorophenyl)ethanone
PC8803-1G PC8803-5G PC8803-10G
APOSPC8803-1GEA 23.2 EUR
APOSPC8803-1G APOSPC8803-5G APOSPC8803-10G
5'-Chloro-2'-fluoroacétophénone 95%
5'-Chloro-2'-fluoroacétophénone
Formule: C₈H₆ClFO
Poids moléculaire: 172.59 g/mol
Point de fusion: 40…42 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094519
Numéro CAS: 541508-27-4