Imprimer
5-Chloro-2-fluorobenzaldéhyde 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC8801-25G PC8801-100G PC8801-500G
APOSPC8801-25GEA 33.5 EUR
APOSPC8801-25G APOSPC8801-100G APOSPC8801-500G
5-Chloro-2-fluorobenzaldéhyde 98%
5-Chloro-2-fluorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄ClFO
Point de fusion: 29…32 °C
Point éclair: 81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094518
Numéro CAS: 96515-79-6