N-Ethyl-2-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₉F₃N₂O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00044178 Numéro CAS: 30377-62-9 |