Imprimer
3,4,5-Trifluorobenzylamine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (3,4,5-Trifluorophenyl)methanamine
PC8792-1G PC8792-25G PC8792-5G PC8792-100G
APOSPC8792-1GEA 0 EUR
APOSPC8792-1G APOSPC8792-25G APOSPC8792-5G APOSPC8792-100G
3,4,5-Trifluorobenzylamine 98%
3,4,5-Trifluorobenzylamine
Formule: C₇H₆F₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236318
Numéro CAS: 235088-69-4
UN: 2735
ADR: 8,II