Imprimer
Chlorure de 5-fluoro-2-(trifluorométhyl)benzoyle 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): alpha,alpha,alpha,5-Tetrafluoro-o-toluoyl chloride
PC8790-25G PC8790-5G PC8790-100G
APOSPC8790-25GEA 214 EUR
APOSPC8790-25G APOSPC8790-5G APOSPC8790-100G
Chlorure de 5-fluoro-2-(trifluorométhyl)benzoyle 97%
Chlorure de 5-fluoro-2-(trifluorométhyl)benzoyle
Formule: C₈H₃ClF₄O
Poids moléculaire: 226.56 g/mol
Point d'ébullition: 168…169 °C
Densité: 1.5 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00083534
Numéro CAS: 216144-70-6
UN: 3265
ADR: 8 II