Imprimer
4'-Chloro-3'-fluoro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4'-Chloro-3'-fluoro-[1,1'-biphenyl]-2-carboxaldehyde, 4'-Chloro-3'-fluoro-[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
PC8780-1G PC8780-500MG PC8780-5G
APOSPC8780-1GEA 70.1 EUR
APOSPC8780-1G APOSPC8780-500MG APOSPC8780-5G
4'-Chloro-3'-fluoro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
4'-Chloro-3'-fluoro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
Formule: C₁₃H₈ClFO
Point de fusion: 60…62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08443962
Numéro CAS: 223575-82-4