Imprimer
N-(2-Chloroethyl)-N'-(4-fluorophenyl)urea
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC8779-1G PC8779-5G
APOSPC8779-1GEA 94.4 EUR
APOSPC8779-1G APOSPC8779-5G
N-(2-Chloroethyl)-N'-(4-fluorophenyl)urea
N-(2-Chloroethyl)-N'-(4-fluorophenyl)urea
Formule: C₉H₁₀ClFN₂O
Point de fusion: 132 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03787786
Numéro CAS: 13908-32-2