Imprimer
4-(4-Chloro-3-fluorophenyl)benzaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC8777-10G PC8777-1G PC8777-5G
APOSPC8777-10GEA 1690 EUR
APOSPC8777-10G APOSPC8777-1G APOSPC8777-5G
4-(4-Chloro-3-fluorophenyl)benzaldehyde
4-(4-Chloro-3-fluorophenyl)benzaldehyde
Formule: C₁₃H₈ClFO
Point de fusion: 112…115 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06201223
Numéro CAS: 842140-45-8