Imprimer
1-Boc-4-(2-fluoro-4-nitrophenyl)piperazine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)piperazine, N1-BOC protected, tert-Butyl 4-(2-fluoro-4-nitrophenyl)piperazine-1-carboxylate
PC8776-10G PC8776-1G PC8776-5G
APOSPC8776-10GEA 253 EUR
APOSPC8776-10G APOSPC8776-1G APOSPC8776-5G
1-Boc-4-(2-fluoro-4-nitrophenyl)piperazine
1-Boc-4-(2-fluoro-4-nitrophenyl)piperazine
Formule: C₁₅H₂₀FN₃O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08443959
Numéro CAS: 154590-34-8