2-methyl-4-(trifluoromethoxy)phenol 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)phenol
Formule:
C₈H₇F₃O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04972927 Numéro CAS: 129676-67-1 |