Acide 2-méthoxy-5-(trifluorométhoxy)benzoïque 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₇F₃O₄ Point de fusion: 63…65 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01862055 Numéro CAS: 191604-88-3 |