Imprimer
3-(Trifluoromethoxy)cinnamic acid 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3-(3-(Trifluoromethoxy)phenyl)acrylic acid
PC8754-25G PC8754-5G PC8754-100G
APOSPC8754-25GEA 60.9 EUR
APOSPC8754-25G APOSPC8754-5G APOSPC8754-100G
3-(Trifluoromethoxy)cinnamic acid 96%
3-(Trifluoromethoxy)cinnamic acid
Formule: C₁₀H₇F₃O₃
Point de fusion: 92…96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066337
Numéro CAS: 168833-80-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III