Imprimer
3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-ylamine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Amino-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole
PC8746-1G PC8746-5G
APOSPC8746-1GEA 201 EUR
APOSPC8746-1G APOSPC8746-5G
3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-ylamine
3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-ylamine
Formule: C₁₀H₈F₃N₃
Point de fusion: 130…132 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04110829
Numéro CAS: 209224-91-9