Imprimer
Methyl-2-fluoro-4-nitrobenzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 2-fluoro-4-nitrobenzoate
PC8742-10G PC8742-1G PC8742-5G
APOSPC8742-10GEA 34.8 EUR
APOSPC8742-10G APOSPC8742-1G APOSPC8742-5G
Methyl-2-fluoro-4-nitrobenzoate
Methyl-2-fluoro-4-nitrobenzoate
Formule: C₈H₆FNO₄
Point de fusion: 73…75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08444028
Numéro CAS: 392-09-6