Imprimer
2,4-Difluoro-5-nitrophénol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC8736-1G PC8736-25G PC8736-5G
APOSPC8736-1GEA 21.9 EUR
APOSPC8736-1G APOSPC8736-25G APOSPC8736-5G
2,4-Difluoro-5-nitrophénol
2,4-Difluoro-5-nitrophénol
Formule: C₆H₃F₂NO₃
Poids moléculaire: 175.09 g/mol
Point de fusion: 112…120 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08443942
Numéro CAS: 113512-57-5