Imprimer
2-Bromo-1-ethylpyridinium tetrafluoroborate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Bromo-1-ethyl-pyridinium tetrafluoroborate, 2-Bromo-1-ethylpyridin-1-ium tetrafluoroborate
PC8735-25G PC8735-5G PC8735-1G PC8735-100G
APOSPC8735-25GEA 114 EUR
APOSPC8735-25G APOSPC8735-5G APOSPC8735-1G APOSPC8735-100G
2-Bromo-1-ethylpyridinium tetrafluoroborate 98%
Formule: C₇H₉BBrF₄N
Point de fusion: 100…104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060046
Numéro CAS: 878-23-9
EINECS: 212-900-2
UN: 1759
ADR: 8,III