Imprimer
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzoic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC8721-100G PC8721-25G PC8721-5G
APOSPC8721-100GEA 458 EUR
APOSPC8721-100G APOSPC8721-25G APOSPC8721-5G
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzoic acid 97%
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzoic acid
Formule: C₉H₆F₄O₃
Point de fusion: 176…177 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00155926
Numéro CAS: 10009-25-3