Imprimer
3-{1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-indol-3-yl}acrylic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC8713-1G PC8713-500MG
APOSPC8713-1GEA 799 EUR
APOSPC8713-1G APOSPC8713-500MG
3-{1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-indol-3-yl}acrylic acid 97%
3-{1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-indol-3-yl}acrylic acid
Formule: C₁₇H₁₀ClF₃N₂O₂
Point de fusion: 250…253 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00664519
Numéro CAS: 1164457-90-2