Imprimer
3-Fluoroisatoic anhydride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 8-Fluoro-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione
PC8703-1G PC8703-250MG PC8703-5G
APOSPC8703-1GEA 62.5 EUR
APOSPC8703-1G APOSPC8703-250MG APOSPC8703-5G
3-Fluoroisatoic anhydride
3-Fluoroisatoic anhydride
Formule: C₈H₄FNO₃
Poids moléculaire: 181.1207 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06796569
Numéro CAS: 174463-53-7