4-Fluoroisatoic anhydride
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
7-Fluoro-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione
Formule:
C₈H₄FNO₃ Poids moléculaire: 181.1200 g/mol Point de fusion: 231…232 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD03839826 Numéro CAS: 321-50-6 |