Imprimer
3-Fluoro-5-iodo-4-methylbenzenecarboxylic acid 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Fluoro-5-iodo-4-methylbenzoic acid, 3-Fluoro-4-methyl-5-iodobenzoic acid
PC8697-1G PC8697-500MG
APOSPC8697-1GEA 61.3 EUR
APOSPC8697-1G APOSPC8697-500MG
3-Fluoro-5-iodo-4-methylbenzenecarboxylic acid 95+%
3-Fluoro-5-iodo-4-methylbenzenecarboxylic acid
Formule: C₈H₆FIO₂
Point de fusion: 171…173 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16622791
Numéro CAS: 861905-94-4