Imprimer
2-(Trifluoromethyl)nicotinic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Trifluoromethylnicotinic acid
PC8684-1G PC8684-5G
APOSPC8684-1GEA 21.9 EUR
APOSPC8684-1G APOSPC8684-5G
2-(Trifluoromethyl)nicotinic acid
2-(Trifluoromethyl)nicotinic acid
Formule: C₇H₄F₃NO₂
Point de fusion: 184…188 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01862052
Numéro CAS: 131747-43-8