Imprimer
4-Fluoroindolin-2-one 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Fluoro-2-oxindole, 4-Fluorooxindole
PC8677-1G PC8677-5G PC8677-10G
APOSPC8677-1GEA 21.9 EUR
APOSPC8677-1G APOSPC8677-5G APOSPC8677-10G
4-Fluoroindolin-2-one 97%
4-Fluoroindolin-2-one
Formule: C₈H₆FNO
Poids moléculaire: 151.140 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11849992
Numéro CAS: 138343-94-9