Imprimer
2-Chloro-6-fluorobenzaldéhyde-oxime, grade Technique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Chloro-6-fluorobenzaldoxime
PC8674-1G PC8674-5G
APOSPC8674-1GEA 35 EUR
APOSPC8674-1G APOSPC8674-5G
2-Chloro-6-fluorobenzaldéhyde-oxime, grade Technique
2-Chloro-6-fluorobenzaldéhyde-oxime
Formule: C₇H₅ClFNO
Point de fusion: 133…134 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00837704
Numéro CAS: 443-33-4