3-Nitro-5-(trifluorométhyl)aniline
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₇H₅F₃N₂O₂ Point de fusion: 77…81 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00061229 Numéro CAS: 401-94-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |