Imprimer
3-[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]aniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC8644-1G PC8644-250MG
APOSPC8644-1GEA 434 EUR
APOSPC8644-1G APOSPC8644-250MG
3-[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]aniline
3-[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]aniline
Formule: C₁₂H₉F₃N₂
Point de fusion: 84…86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08276968
Numéro CAS: 886361-00-8